Tisk…
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59471-1G OR59471-250MG OR59471-500MG
APOSOR59471-1GEA 0 CZK
APOSOR59471-1G APOSOR59471-250MG APOSOR59471-500MG
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
Vzorec: C₆H₈Br₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 443956-55-6