Tisk…
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
OR59469-1G OR59469-5G OR59469-25G
APOSOR59469-1GEA 827 CZK
APOSOR59469-1G APOSOR59469-5G APOSOR59469-25G
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂ClNO₂
MW: 201,6501 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501071
CAS číslo: 150319-83-8