Tisk…
6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Chloropyridine-2-boronic acid pinacol ester
OR59467-250MG
APOSOR59467-250MGEA 622 CZK
APOSOR59467-250MG
6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239,51 g/mol
Bod tání: 109…111 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06798259
CAS číslo: 652148-92-0