Tisk…
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
OR59463-100G OR59463-25G OR59463-5G
APOSOR59463-100GEA 10350 CZK
APOSOR59463-100G APOSOR59463-25G APOSOR59463-5G
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Bod varu: 76…78 °C/1mmHg
Bod tání: 90,5…91.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632102
CAS číslo: 33332-25-1