5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR59462-1G
OR59462-5G
OR59462-10G
APOSOR59462-1GEA
622
CZK
APOSOR59462-1G
APOSOR59462-5G
APOSOR59462-10G
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C5H3ClN2O2 Bod varu: 330 °C Bod tání: 150…160 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09033269 CAS číslo: 36070-80-1 |