Tisk…
Methyl-2-furoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5946-100G OR5946-25G OR5946-500G
APOSOR5946-100GEA 2650 CZK
APOSOR5946-100G APOSOR5946-25G APOSOR5946-500G
Methyl-2-furoate
Methyl-2-furoate
Vzorec: C₆H₆O₃
Bod varu: 181 °C
Hustota: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003236
CAS číslo: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III