Tisk…

1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR59457-1G OR59457-25G OR59457-5G
APOSOR59457-1GEA 1910 CZK
APOSOR59457-1G APOSOR59457-25G APOSOR59457-5G
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene
Vzorec: C₆H₂Br₂I₂
Bod tání: 167 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00082898
CAS číslo: 63262-06-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR