Tisk…
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-2-methylphenyl isocyanate, 5-Chloro-2-methylphenylisocyanate
OR59455-100G OR59455-25G OR59455-5G OR59455-1G
APOSOR59455-100GEA 0 CZK
APOSOR59455-100G APOSOR59455-25G APOSOR59455-5G APOSOR59455-1G
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₆ClNO
MW: 167,6 g/mol
Bod varu: 115 °C/5mmHg
Hustota: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00019913
CAS číslo: 40411-27-6
UN: 2206
ADR: 6.1,II