Tisk…

2,4-Dibromopyrimidine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR59452-10G OR59452-5G OR59452-1G
APOSOR59452-10GEA 8200 CZK
APOSOR59452-10G APOSOR59452-5G APOSOR59452-1G
2,4-Dibromopyrimidine 95%
2,4-Dibromopyrimidine
Vzorec: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,88 g/mol
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798232
CAS číslo: 3921-01-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR