Tisk…
4-Nitro-o-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59451-5G OR59451-25G OR59451-100G
APOSOR59451-5GEA 622 CZK
APOSOR59451-5G APOSOR59451-25G APOSOR59451-100G
4-Nitro-o-toluic acid
4-Nitro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Bod tání: 150…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210697
CAS číslo: 1975-51-5
EINECS: 217-828-5