Tisk…
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59450-10G OR59450-1G
APOSOR59450-10GEA 12240 CZK
APOSOR59450-10G APOSOR59450-1G
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₃BrN₂
Bod varu: 110…112 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772823
CAS číslo: 24255-97-8