5-Bromo-2-methylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR59447-5G
OR59447-25G
OR59447-100G
APOSOR59447-5GEA
705
CZK
APOSOR59447-5G
APOSOR59447-25G
APOSOR59447-100G
5-Bromo-2-methylpyrimidine
5-Bromo-2-methylpyrimidine
Vzorec:
C₅H₅BrN₂ MW: 173,01 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07375143 CAS číslo: 7752-78-5 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)