Tisk…
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-(3-aminophenyl)acetate
OR59446-25G OR59446-5G
APOSOR59446-25GEA 14720 CZK
APOSOR59446-25G APOSOR59446-5G
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.1891 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07366754
CAS číslo: 52913-11-8