Tisk…
4-Nitro-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59445-100G OR59445-25G OR59445-500G
APOSOR59445-100GEA 1740 CZK
APOSOR59445-100G APOSOR59445-25G APOSOR59445-500G
4-Nitro-1H-pyrazole 98%
4-Nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
Bod varu: 323 °C
Bod tání: 160…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159626
CAS číslo: 2075-46-9