Tisk…
3-Methoxyanthranilic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-m-anisic acid, 3-Methoxyanthranilic acid, o-Anisidine-6-carboxylic acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
OR59444-10G OR59444-1G OR59444-5G
APOSOR59444-10GEA 1410 CZK
APOSOR59444-10G APOSOR59444-1G APOSOR59444-5G
3-Methoxyanthranilic acid
3-Methoxyanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.16
Bod tání: 169…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075178
CAS číslo: 3177-80-8