2-(4-Iodophenoxy)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59435-10G
OR59435-1G
OR59435-5G
APOSOR59435-10GEA
27640
CZK
APOSOR59435-10G
APOSOR59435-1G
APOSOR59435-5G
2-(4-Iodophenoxy)malondialdehyde 95+%
2-(4-Iodophenoxy)malondialdehyde
Vzorec:
C₉H₇IO₃ MW: 290.06 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10688277 CAS číslo: 1040682-22-1 |