Tisk…
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59431-1G OR59431-5G
APOSOR59431-1GEA 1430 CZK
APOSOR59431-1G APOSOR59431-5G
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₁ClN₂O
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100755
CAS číslo: 947-95-5