Tisk…
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, (2,3-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(2,3-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
OR5943-100G OR5943-25G OR5943-5G
APOSOR5943-100GEA 7010 CZK
APOSOR5943-100G APOSOR5943-25G APOSOR5943-5G
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213,49 g/mol
Bod tání: ca 204 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052265
CAS číslo: 21938-47-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III