Tisk…
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59426-25G OR59426-5G OR59426-100G
APOSOR59426-25GEA 1290 CZK
APOSOR59426-25G APOSOR59426-5G APOSOR59426-100G
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
2-Bromo-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02
Bod tání: 137…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051578
CAS číslo: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9