Tisk…
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR59425-1G OR59425-5G
APOSOR59425-1GEA 622 CZK
APOSOR59425-1G APOSOR59425-5G
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428533
CAS číslo: 30186-18-6