Tisk…
Diethyl acetylenedicarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59420-100G OR59420-25G
APOSOR59420-100GEA 2240 CZK
APOSOR59420-100G APOSOR59420-25G
Diethyl acetylenedicarboxylate 95%
Diethyl acetylenedicarboxylate
Vzorec: C₈H₁₀O₄
Bod varu: 107…110 °C/11mmHg
Bod tání: 44228 °C
Hustota: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009186
CAS číslo: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
UN: 3265
ADR: 8,III