Tisk…

Azetidine

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR59419-5G OR59419-1G OR59419-25G
APOSOR59419-5GEA 4070 CZK
APOSOR59419-5G APOSOR59419-1G APOSOR59419-25G
Azetidine
Azetidine
Vzorec: C₃H₇N
Bod varu: 61…62 °C
Hustota: 0,847 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005165
CAS číslo: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
UN: 2733
ADR: 3+8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR