3'-Bromo-4'-morpholinoacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59418-1G
OR59418-250MG
APOSOR59418-1GEA
4570
CZK
APOSOR59418-1G
APOSOR59418-250MG
3'-Bromo-4'-morpholinoacetophenone
3'-Bromo-4'-morpholinoacetophenone
Vzorec:
C₁₂H₁₄BrNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09878364 CAS číslo: 957066-05-6 |