Tisk…
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59413-1G OR59413-25G OR59413-5G
APOSOR59413-1GEA 2070 CZK
APOSOR59413-1G APOSOR59413-25G APOSOR59413-5G
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂S
Bod varu: 92…96 °C/0,04mmHg
Bod tání: 154…156 °C
Hustota: 1,2077 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01055979
CAS číslo: 5033-22-7