Tisk…
3-Bromo-N-cyclohexylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59407-1G OR59407-5G
APOSOR59407-1GEA 3740 CZK
APOSOR59407-1G APOSOR59407-5G
3-Bromo-N-cyclohexylbenzamide
3-Bromo-N-cyclohexylbenzamide
Vzorec: C₁₃H₁₆BrNO
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00554081
CAS číslo: 59507-55-0