Tisk…
N'-(4,4-Dimethylcyclohexylidene)-2,4,6-trimethylbenzenesulphonohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59405-1G OR59405-5G
APOSOR59405-1GEA 2490 CZK
APOSOR59405-1G APOSOR59405-5G
N'-(4,4-Dimethylcyclohexylidene)-2,4,6-trimethylbenzenesulphonohydrazide
N'-(4,4-Dimethylcyclohexylidene)-2,4,6-trimethylbenzenesulphonohydrazide
Vzorec: C₁₇H₂₆N₂O₂S
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09878366
CAS číslo: 957066-12-5