Tisk…
4-Chloro-N,N-diisopropylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59402-1G OR59402-25G OR59402-5G
APOSOR59402-1GEA 2070 CZK
APOSOR59402-1G APOSOR59402-25G APOSOR59402-5G
4-Chloro-N,N-diisopropylbenzamide
4-Chloro-N,N-diisopropylbenzamide
Vzorec: C₁₃H₁₈ClNO
MW: 239.75 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00032340
CAS číslo: 79606-45-4