Tisk…
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59400-1G OR59400-5G
APOSOR59400-1GEA 2070 CZK
APOSOR59400-1G APOSOR59400-5G
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₅H₁₇NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08070819
CAS číslo: 915916-89-1