Tisk…
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5940-100G OR5940-25G OR5940-10G OR5940-500G
APOSOR5940-100GEA 870 CZK
APOSOR5940-100G APOSOR5940-25G APOSOR5940-10G APOSOR5940-500G
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003370
CAS číslo: 139-85-5
EINECS: 205-377-7