Tisk…
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59398-1G OR59398-5G
APOSOR59398-1GEA 870 CZK
APOSOR59398-1G APOSOR59398-5G
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
Vzorec: C₉H₉BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059123
CAS číslo: 125328-80-5