3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-1-(3-hydroxypropyl)pyrazole
OR59395-1G
OR59395-5G
APOSOR59395-1GEA
2440
CZK
APOSOR59395-1G
APOSOR59395-5G
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Vzorec:
C₆H₉BrN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06804869 CAS číslo: 925180-06-9 |