2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR59394-1G
OR59394-5G
APOSOR59394-1GEA
3740
CZK
APOSOR59394-1G
APOSOR59394-5G
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Vzorec:
C₈H₁₀ClN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09864953 CAS číslo: 1000339-30-9 |