Tisk…
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59390-1G OR59390-5G
APOSOR59390-1GEA 3540 CZK
APOSOR59390-1G APOSOR59390-5G
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878398
CAS číslo: 88154-24-9