1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59388-1G
OR59388-5G
APOSOR59388-1GEA
3740
CZK
APOSOR59388-1G
APOSOR59388-5G
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
Vzorec:
C₁₂H₁₆ClN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09878387 CAS číslo: 1000339-31-0 |