Tisk…
3-Bromo-2-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59385-1G OR59385-5G OR59385-10G
APOSOR59385-1GEA 622 CZK
APOSOR59385-1G APOSOR59385-5G APOSOR59385-10G
3-Bromo-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
Bod varu: 70…73 °C/3mmHg
Hustota: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095349
CAS číslo: 13472-59-8