2-Bromo-6-ethoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR59382-1G
OR59382-250MG
APOSOR59382-1GEA
1820
CZK
APOSOR59382-1G
APOSOR59382-250MG
2-Bromo-6-ethoxypyridine 95%
2-Bromo-6-ethoxypyridine
Vzorec:
C₇H₈BrNO MW: 202.05 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234958 CAS číslo: 4645-11-8 |