4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-1-ethylpyrazole
OR59380-25G
APOSOR59380-25GEA
4270
CZK
APOSOR59380-25G
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole 95+%
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₅H₇BrN₂ MW: 175,0265 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08235252 CAS číslo: 71229-85-1 |