N-Benzyl-2-bromobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59379-1G
OR59379-5G
APOSOR59379-1GEA
3740
CZK
APOSOR59379-1G
APOSOR59379-5G
N-Benzyl-2-bromobenzenesulphonamide
N-Benzyl-2-bromobenzenesulphonamide
Vzorec:
C₁₃H₁₂BrNO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02555935 CAS číslo: 321704-27-2 |