Tisk…
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4-Dimethylcyclohex-2-enone
OR59378-25G OR59378-100G
APOSOR59378-25GEA 2400 CZK
APOSOR59378-25G APOSOR59378-100G
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one 98%
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Vzorec: C₈H₁₂O
Bod varu: 72…74 °C/20mmHg
Hustota: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009695
CAS číslo: 1073-13-8