Tisk…
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59376-1G OR59376-250MG
APOSOR59376-1GEA 12240 CZK
APOSOR59376-1G APOSOR59376-250MG
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazole
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazole
Vzorec: C₁₀H₇Cl₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878381
CAS číslo: 957062-73-6