Tisk…
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-N-isopropylpyrimidin-4-amine, 4-Chloro-6-(isopropylamino)pyrimidine
OR59375-1G OR59375-5G
APOSOR59375-1GEA 2710 CZK
APOSOR59375-1G APOSOR59375-5G
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Vzorec: C₇H₁₀ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09756956
CAS číslo: 945896-32-2