Tisk…
(±)-Indoline-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59374-100G OR59374-25G OR59374-5G
APOSOR59374-100GEA 3740 CZK
APOSOR59374-100G APOSOR59374-25G APOSOR59374-5G
(±)-Indoline-2-carboxylic acid
(±)-Indoline-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010635
CAS číslo: 78348-24-0