Tisk…
4-Bromobenzamidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59369-1G OR59369-5G
APOSOR59369-1GEA 1490 CZK
APOSOR59369-1G APOSOR59369-5G
4-Bromobenzamidine hydrochloride 98%
4-Bromobenzamidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464967
CAS číslo: 55368-42-8