1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(5-Nitro-1H-indazol-1-yl)ethanone
OR59368-1G
OR59368-5G
APOSOR59368-1GEA
705
CZK
APOSOR59368-1G
APOSOR59368-5G
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
Vzorec:
C₉H₇N₃O₃ MW: 205,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09261292 CAS číslo: 13436-55-0 |