Tisk…

1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR59367-1G OR59367-250MG
APOSOR59367-1GEA 5000 CZK
APOSOR59367-1G APOSOR59367-250MG
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
Vzorec: C₉H₇ClN₂O
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878373
CAS číslo: 708-40-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR