1-Acetyl-4-chloro-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR59366-1G
OR59366-25G
OR59366-5G
APOSOR59366-1GEA
3110
CZK
APOSOR59366-1G
APOSOR59366-25G
APOSOR59366-5G
1-Acetyl-4-chloro-1H-indazole 98%
1-Acetyl-4-chloro-1H-indazole
Vzorec:
C₉H₇ClN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09878372 CAS číslo: 145439-15-2 |