Tisk…
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59364-1G OR59364-5G
APOSOR59364-1GEA 4100 CZK
APOSOR59364-1G APOSOR59364-5G
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01934492
CAS číslo: 255876-54-1