Tisk…
8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59356-1G OR59356-500MG
APOSOR59356-1GEA 1780 CZK
APOSOR59356-1G APOSOR59356-500MG
8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09878402
CAS číslo: 957062-94-1