N-tert-Butylbenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR59352-25G
OR59352-5G
APOSOR59352-25GEA
10750
CZK
APOSOR59352-25G
APOSOR59352-5G
N-tert-Butylbenzenesulphonamide
N-tert-Butylbenzenesulphonamide
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO₂S MW: 213.2966 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00462465 CAS číslo: 2512-24-5 |