Tisk…
Methyl-4-chlorosalicylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-chloro-2-hydroxybenzoate
OR59351-25G
APOSOR59351-25GEA 2240 CZK
APOSOR59351-25G
Methyl-4-chlorosalicylate
Methyl-4-chlorosalicylate
Vzorec: C₈H₇ClO₃
MW: 186,5900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407436
CAS číslo: 22717-55-1